Merck
A6882
Sigma-Aldrich
アトラクチロシド カリウム塩
≥98% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H44K2O16S2
CAS番号:
分子量:
802.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (TLC)
溶解性
H2O: 20 mg/mL
SMILES記法
[K+].[K+].[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4(C)C[C@@H](C[C@@H](C(O)=O)[C@@]4([H])CC[C@]3(C1)[C@@H](O)C2=C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]5OC(=O)CC(C)C
生物化学的/生理学的作用
アザミから単離された極めて毒性の高い配糖体です。ミトコンドリア膜を介したアデノシンヌクレオチド類の移動をブロックすることにより、酸化的リン酸化を阻害します。
極めて毒性の高いアザミ由来の配糖体です。酸化的リン酸化を阻害します。ミトコンドリア膜を介したアデノシンヌクレオチド類の移動をブロックします。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A6882-100MG:
A6882-1G:
A6882-50MG:
A6882-BULK:
A6882-250MG:
A6882-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sebastian A Barrientos et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(3), 966-978 (2011-01-21)
Axonal degeneration is an active process that has been associated with neurodegenerative conditions triggered by mechanical, metabolic, infectious, toxic, hereditary and inflammatory stimuli. This degenerative process can cause permanent loss of function, so it represents a focus for neuroprotective strategies.
Rashel Mizrahi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(12), 3404-3412 (2014-09-16)
Mitochondria are the major source of ATP to power sperm motility. Phosphorylation of mitochondrial proteins has been proposed as a major regulatory mechanism for mitochondrial bioenergetics. Sperm motility was measured by a computer-assisted analyzer, protein detection by western blotting, membrane