表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mL | 出荷予測2026年5月25日from市川市大町368 | ¥62,400 |
この商品について
Conjugate:
agarose conjugate
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
14
conjugate
agarose conjugate
Quality Segment
form
suspension
extent of labeling
≥5 mg per mL
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
1 atom
storage temp.
2-8°C
General description
Application
IgG-アガロースはアフィニティー精製抗体に用いられる免疫吸着剤であり、種特異的交差反応抗体または混入抗体を抗血清調製液から取り除きます。一般的には、交差反応抗体は、等容量の IgG-アガロース(樹脂容量)を用いて抗血清調製液から取り除かれます。しかし、樹脂と抗血清の比は個々のアプリケーションにより異なります。
アガロース結合ヒト IgG を用いて、酵母培地のタンデムアフィニティー精製によるプルダウンアッセイが実施されました。上清液は 30 µL のアガロースビーズと一晩、混合されました。 [3]
Physical form
保存料を含有する0.5 M NaClに懸濁します。
Disclaimer
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro 診断での使用、ex vivo もしくは in vivo 治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate |
| form suspension | form (Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.) | form PBS suspension | form saline suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| matrix activation cyanogen bromide | matrix activation cyanogen bromide | matrix activation - | matrix activation cyanogen bromide |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| matrix Cross-linked 4% beaded agarose | matrix Cross-linked 4% beaded agarose | matrix - | matrix cross-linked 4% beaded agarose |
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
A6284-5ML:4548173186818 + A6284-BULK: + A6284-2ML:4548173275383 + A6284-VAR:
jan