Merck
A4095
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗ATF-2, 二リン酸化型[pThr69,71]抗体 マウス宿主抗体
clone ATF-22P, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクローナル抗ATF-2, 二リン酸化型(pThr69,71)抗体 マウス宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.2 ML
¥82,400
¥82,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.2 ML
¥82,400
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥82,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ATF-22P, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 60-70 kDa (triplet)
交差性
frog, mouse, rat, chicken, human
濃度
0.5-1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr69/pThr71)
遺伝子情報
human ... ATF2(1386)
mouse ... Atf2(11909)
rat ... Atf2(81647)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ATF2 (Activating Transcription Factor 2) is a member of the leucine zipper family of transcription factors. It binds to CRE domains and stimulates CRE-dependent transcription.
Mouse monoclonal anti-phospho-ATF-2 (pThr69,71) reacts specifically with ATF2 phosphorylated at both threonine 69 and 71, and does not detect the monophosphorylated and the non-phosphorylated ATF2 molecule. The epitope recognized by the antibody resides in the N-terminal region of ATF2 (aa 66-79, pT69,71). This epitope is identical in ATF2 of human, rat, mouse, chicken and frog. The antibody cross-reacts with human, rat and mouse ATF2.
免疫原
ヒトATF2のN末端アミノ酸66-79 (pT69,71) に相当する合成ペプチド。この配列はヒト, ラット, マウス, ニワトリ, カエルのATF2で同一です。
アプリケーション
Mouse monoclonal anti-phospho-ATF-2 (pThr69,71) antibody can be used for immunocytochemistry, indirect ELISA, microarray, and western blot.
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)
調製ノート
バイオリアクタ-で増殖させたハイブリド-マ細胞の培養上清由来精製品
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)