Merck
A4021
Sigma-Aldrich
Nε-アセチル-L-リシン
Nε-Acetyl-L-lysine
≥98% (TLC)
別名:
N6-acetyl-L-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,390
5 G
¥38,300
¥18,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,390
5 G
¥38,300
About This Item
化学式:
CH3CONH(CH2)4CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
188.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥18,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Nε-アセチル-L-リシン,
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
濃度
50 mg/mL in 80% acetic acid
colorless to white
mp
250 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-5-3-2-4-7(9)8(12)13/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI Key
DTERQYGMUDWYAZ-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Nε-アセチル L-α リジンは酸性条件下での α-アミラーゼの活性と安定性を改善:他のオスモライトとの比較研究。この研究は、酸性条件下での α-アミラーゼの機能的安定性と活性を向上させる Nε-アセチル-L-リジンの利用に焦点を当て、工業用酵素アプリケーションにおける貴重な添加剤としての可能性を示しています(Joghee et al., 2020)。
生物化学的/生理学的作用
Nε-アセチル-L-リシン(L-AcK)は、他のリシン類縁体と併用してさまざまなアミノアシラーゼおよび調節因子2(Sir2)酵素/サーチュインの識別に使用し、それらの特性を決定するR-鎖N-アセチル化αアミノ酸です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A4021-5G:
A4021-25MG:
A4021-VAR:
A4021-1G:
A4021-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Henle et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung, 198(1), 66-67 (1994-01-01)
After heating N alpha-acetyllysine and glucose for 4 h at 90 degrees C in the dry state and subsequent acid hydrolysis with 7.8 N HCl, preparative fractionation of the dihydrochlorides of furosine and pyridosine was achieved by cation-exchange chromatography. The
Heinz Neumann et al.
Nature chemical biology, 4(4), 232-234 (2008-02-19)
N(epsilon)-acetylation of lysine (1) is a reversible post-translational modification with a regulatory role that rivals that of phosphorylation in eukaryotes. No general methods exist to synthesize proteins containing N(epsilon)-acetyllysine (2) at defined sites. Here we demonstrate the site-specific incorporation of
A Pähler et al.
Chemical research in toxicology, 11(9), 995-1004 (1998-10-07)
Antibodies directed against chemical specific protein modifications are valuable tools to detect and comparatively quantify protein modifications. Both Nepsilon-(dichloroacetyl)-L-lysine and Nepsilon-(trichloroacety)l-L-lysine have been detected as modified amino acids in liver and kidneys of rats treated with perchloroethene (PER) after proteolysis.
Morten B Trelle et al.
Analytical chemistry, 80(9), 3422-3430 (2008-03-15)
Tandem mass spectrometry (MS/MS) is a powerful tool for characterization of post-translationally modified proteins, including epsilon-N-acetyllysine-containing species. Previous reports indicate that epsilon-N-acetyllysine immonium ions are useful marker ions for peptides containing epsilon-N-acetyllysine, but the specificity and sensitivity of these ions
Ying Huang et al.
Molecular bioSystems, 6(4), 683-686 (2010-03-20)
By overexpressing the C-terminal domain of the ribosomal protein L11 to decrease release factor 1-mediated termination of protein translation, enhanced amber suppression is achieved in E. coli. This enhanced amber suppression efficiency allows the genetic incorporation of three N(epsilon)-acetyl-l-lysines into
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー