スキップする
A2010
Nα-アセチル-L-リシン
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
別名:
N2-acetyl-L-lysine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥23,500
この商品について
化学式:
H2N(CH2)4CH(NHCOCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
188.22
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
217-747-5
MDL number:
¥23,500
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Nα-アセチル-L-リシン,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
colorless to white
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-7(8(12)13)4-2-3-5-9/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
VEYYWZRYIYDQJM-ZETCQYMHSA-N
Application
Nα-アセチル-L-リジンは、本物のα-アミノアジピン酸セミアルデヒド(AAS)-p-アミノ安息香酸(ABA)の合成のためのリシルオキシダーゼの基質として使用されています。これは、4,4'-メチレンジフェニルジイソシアネート(MDI)のアミノ酸付加物の合成に使用される場合があります。
Biochem/physiol Actions
Nα-アセチル-L-リジンは、タンパク質性α アミノ酸L-リジンの生物学的に利用可能なN末端キャップ型です。Nα-アセチル-L-リジンは、リシルオキシダーゼの研究と特性解析に使用される基質です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A4021859095A3133
description
-
description
-
description
98%
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
deacetylase assay: suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
98%
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
color
colorless to white
color
colorless to white
color
-
color
colorless to white
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A2010-1G: + A2010-BULK: + A2010-100MG: + A2010-500MG: + A2010-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー