安全性情報
A3830
Sigma-Aldrich
アドレノメジュリン, ラット
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.5 MG
¥169,200
¥169,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.5 MG
¥169,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C242H379N77O75S5
CAS番号:
分子量:
5727.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
¥169,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Adm(25026)
Amino Acid Sequence
Tyr-Arg-Gln-Ser-Met-Asn-Gln-Gly-Ser-Arg-Ser-Thr-Gly-Cys-Arg-Phe-Gly-Thr-Cys-Thr-Met-Gln-Lys-leu-Ala-His-Gln-Ile-Tyr-Gln-Phe-Thr-Asp-Lys-Asp-Lys-Asp-Gly-Met-Ala-Pro-Arg-Asn-Lys-Ile-Ser-Pro-Gln-Gly-Tyr-NH2
生物化学的/生理学的作用
強力かつ持続性の血圧降下作用を誘発するほか、子宮内膜の血管形成の調節において重要な役割を果たしています。
Elicits a potent and long-lasting hypotensive activity in anesthetized rats. Plays a key role in regulating endometrial angiogenesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3830-VAR:
A3830-BULK:
A3830-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V Kesik et al.
Clinical and experimental dermatology, 35(8), 897-901 (2010-03-30)
Extravasation of vesicant drugs such as vinca alkaloids causes severe injury, which may range from erythema to skin necrosis or ulceration. The skin necrosis may not be fully evident until several weeks or months after the initial damage, and may