由来生物
parsley
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
powder
色
yellow
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
DMSO: 27 mg/mL
1 M KOH: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChI Key
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA3(140) , CDC2(983) , CDK5(1020) , CDK6(1021) , CYP1A2(1544) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Il4(287287) , Tnf(24835)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3145-5MG:
A3145-BULK:
A3145-25MG:
A3145-100MG:
A3145-VAR:
試験成績書(COA)