スキップする
D4022
P1,P5-ジ(アデノシン-5′) 五リン酸 五ナトリウム塩
≥95% (HPLC), powder
別名:
A(5′)P5(5′)A, ジアデノシン五リン酸 五ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
2 mg
カートの在庫状況を確認する
¥11,600
10 mg
出荷予測2026年10月26日from市川市大町368
¥44,000
25 mg
出荷予測2026年10月26日from市川市大町368
¥55,700
50 mg
出荷予測2026年10月26日from市川市大町368
¥100,000
この商品について
化学式:
C20H29N10O22P5 · 5 Na
CAS番号:
分子量:
1026.28
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
EC Number:
223-852-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4949216
UNSPSC Code:
12352208
¥11,600
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
~_1.0 kDa
color
white to yellow-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C20H29N10O22P5.5Na/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(47-19)1-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-2-8-12(32)14(34)20(48-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;;;;;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;;;;/q;5*+1/p-5/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;;;;;/m1...../s1
InChI key
NNMFUJJMJIYTSP-CSMIRWGRSA-I
General description
P1,P5-ジ(アデノシン-5′)五リン酸(Ap5A)は、尾-尾二量体構造を有するジアデノシン五リン酸です。Ap5Aは、ATPとトリメタリン酸(P3)からのアデノシン5′-四リン酸(P4A)を伴う2段階プロセスで合成されます。第2段階で、P4AがAp5Aに転換されます。Ap5Aの合成はpHが最適範囲7.5~8.5にあることを必要とし、金属イオンによる調節を受けます。
Application
P1,P5-ジ(アデノシン-5′)五リン酸五ナトリウム塩は、次の用途で使用されています。
  • 骨肉腫(Saos-2)細胞において、アデニル化キナーゼ(AK)阻害剤として。
  • ATP合成中に、ミトコンドリアライセートとして。
  • テトラメチルローダミンメチルエステル(TMRM)ベースの膜タンパク質アッセイに。
  • 有色体として。
Biochem/physiol Actions
血小板, クロム親和性細胞, 神経細胞の分泌顆粒に貯蔵されたジアデノシンポリリン酸です。細胞外に放出されると、様々な標的組織で多くの生物活性に影響を及ぼします。神経系では、種々のプリン作動性受容体を介して作用します。in vitroでは5′-ヌクレオチダ-ゼも活性化して、アデノシンキナ-ゼ活性を阻害します。 血漿中の可溶性酵素や、内皮細胞, 平滑筋細胞など多くの細胞の膜結合型エクト酵素により代謝されます。
血小板、クロム親和細胞、および、神経細胞の分泌顆粒に貯蔵されているジアデノシンポリリン酸。細胞外空間へ放出された後、多くの標的組織で様々な生理活性に影響を及ぼしています。神経系では、種々のプリン作動性受容体を介して作用します。in vitroでは5'-ヌクレオチダーゼも活性化して、アデノシンキナーゼ活性を阻害します。Ap5Aは、血漿中の可溶性酵素、および、血管内皮細胞や平滑筋細胞などの多数の細胞の膜結合細胞外酵素によって代謝されます。心筋では、pM~nMの濃度でリアノジン受容体(RyR2)のゲート開口確率が有意に増加し、受容体からの解離が遅いために長時間作用します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D6392D8013D1387
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥95%, powder
description
≥95% (HPLC), powder
description
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)