スキップする
A255
A-77636 塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC), solid
別名:
(−)-(1R,3S)-3-アダマンチル-1-(アミノメチル)-3,4-ジヒドロ-5,6-ジヒドロキシ-1H-2-ベンゾピラン 塩酸塩 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H27NO3 · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
365.89 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light
ゲストユーザーはこの製品を購入できません。詳細については+81 03-6756-8275までお問い合わせください。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.NC[C@@H]1O[C@@H](Cc2c(O)c(O)ccc12)C34CC5CC(CC(C5)C3)C4
InChI
1S/C20H27NO3.ClH.H2O/c21-10-17-14-1-2-16(22)19(23)15(14)6-18(24-17)20-7-11-3-12(8-20)5-13(4-11)9-20;;/h1-2,11-13,17-18,22-23H,3-10,21H2;1H;1H2/t11?,12?,13?,17-,18-,20?;;/m0../s1
InChI key
KNACNUUSUYTFDY-LIWDBWMRSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Biochem/physiol Actions
強力かつ経口活性を有するD1ド-パミンレセプタ-のアゴニストです。
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Abbott Laboratoriesの独占的ライセンスを受けて製造販売を行っています。
Disclaimer
吸湿性であり、光および酸素に不安定です。溶液は使用直前に調製してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A8106SML1940B4063
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A255-10MG: + A255-100MG: + A255-VAR: + A255-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)