Merck
A218
Supelco
DL-Amphetamine-d6 solution
0.1 mg/mL in methanol
別名:
(±)-α-Methylphenethylamine-1,1,2,3,3,3-d6, DL-1-Phenyl-2-aminopropane-1,1,2,3,3,3-d6 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CD2CD(NH2)CD3
CAS番号:
分子量:
141.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
drug standard
同位体純度
98 atom % D
薬剤管理
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
濃度
0.1 mg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/i1D3,7D2,8D
InChI Key
KWTSXDURSIMDCE-ZQLKWRTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)