Merck
GCによるアンフェタミンおよびメタンフェタミンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX G-PN
GCによるアンフェタミンおよびメタンフェタミンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX™ G-PN suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-PNキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
標準
製品番号
詳細
価格
(+)-Methamphetamine hydrochloride
D-アンフェタミン ヘミ硫酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
(+)-Methamphetamine hydrochloride solution
analytical standard, for drug analysis, 1.0 mg/mL in methanol
DL-Amphetamine sulfate salt
D-アンフェタミン ヘミ硫酸塩
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-PN, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (74033AST)
oven
130 °C
detector
FID, 250 °C
inj. temp.
250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
3 mg/mL each compound in methanol
peak 1: d-methamphetamine
peak 2: l-methamphetamine
peak 3: l-amphetamine
peak 4: d-amphetamine
詳細
アナリシスノート
140°CでCHIRALDEX G-DPを用いることにより、アンフェタミンの溶出順序を逆(d,l)にできます。