Merck
A1466
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Trp-Glu-His-Asp-al
≥80% (HPLC), powder
別名:
Ac-WEHD-CHO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H33N7O9
CAS番号:
分子量:
611.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥80% (HPLC)
形状
powder
white
溶解性
H2O: 1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
InChI
1S/C28H33N7O9/c1-15(37)32-22(8-16-11-30-20-5-3-2-4-19(16)20)28(44)34-21(6-7-24(38)39)26(42)35-23(9-17-12-29-14-31-17)27(43)33-18(13-36)10-25(40)41/h2-5,11-14,18,21-23,30H,6-10H2,1H3,(H,29,31)(H,32,37)(H,33,43)(H,34,44)(H,35,42)(H,38,39)(H,40,41)/t18-,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
ZSZYUXBVDPGGGX-QGQQZZQASA-N
生物化学的/生理学的作用
Very potent caspase 1 and 5 inhibitor.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A1466-VAR:
A1466-1MG:
A1466-1EA:
A1466-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daichi Sadatomi et al.
Journal of biochemistry, 161(6), 503-512 (2017-01-18)
The NLRP3 inflammasome plays a critical role in the processing and release of inflammatory cytokines, such as interleukin-1β (IL-1β) and IL-18. Accumulating evidence suggests that mitochondria are common mediators of NLRP3 inflammasome activation induced by a wide range of inflammatory