製品名
[Ile7]-Angiotensin III acetate salt hydrate, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(C)C)[C@@H](C)CC)C(O)=O
InChI
1S/C43H68N12O9.C2H4O2.H2O/c1-7-24(5)34(40(61)51-31(20-27-21-47-22-49-27)41(62)55-18-10-12-32(55)38(59)54-35(42(63)64)25(6)8-2)53-37(58)30(19-26-13-15-28(56)16-14-26)50-39(60)33(23(3)4)52-36(57)29(44)11-9-17-48-43(45)46;1-2(3)4;/h13-16,21-25,29-35,56H,7-12,17-20,44H2,1-6H3,(H,47,49)(H,50,60)(H,51,61)(H,52,57)(H,53,58)(H,54,59)(H,63,64)(H4,45,46,48);1H3,(H,3,4);1H2/t24-,25-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
InChI Key
YXASJLHKVNKIRW-ZPJCNHGSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0911-VAR:
A0911-5MG:
A0911-BULK:
A0911-1MG:
A0911PROC:
A0911-5MG-PW:
A0911-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)