アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: 12 mg/mL
ethanol: 12 mg/mL
0.1 M HCl: 15 mg/mL
SMILES記法
O.CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)-c3ccc(cc3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N4O5S.H2O/c1-16-11-9(12(18)17(2)13(16)19)14-10(15-11)7-3-5-8(6-4-7)23(20,21)22;/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)(H,20,21,22);1H2
InChI Key
AYQOEZBHENEBEJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
再構成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A013-100MG:
A013-BULK:
A013-VAR:
A013-500MG:
試験成績書(COA)