Merck
A001
Sigma-Aldrich
7-(β-Chloroethyl)theophylline
別名:
7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethyl-2,6(1H,3H)-purinedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11ClN4O2
CAS番号:
分子量:
242.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCl)c2C1=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)