Merck
Z376779
Sigma-Aldrich
Lazy-L Spreader
10 per pouch
別名:
L shape spreader, bacterial spreader, disposable cell spreader
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
無菌性
sterile
包装
case of 500 10 per pack
メーカー/製品名
Excel Scientific SPR-L-S10
Lazy-L Spreader
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lazy-L Spreaderは、培養皿中の寒天面やフィルターに試料を塗布するための、微生物学用ディスポーザブルスプレッダーです。曲げたガラス棒やピペットの代わりに経済的にご利用いただけます。滅菌済みですので、火炎滅菌やオートクレーブは不要です。
  • ガラス製スプレッダーとは異なり、丈夫なポリスチレン製です。割れないので安全です。
  • 塗布に便利なL型です。培養皿を回転させるだけで、スムーズかつ均一に試料が分散します。
  • 塗布面が平滑で、少し上向きに曲がっていますので、寒天に穴があきにくくなっています。
  • 滅菌済みですので、火炎滅菌やオートクレーブは不要です。コンタミネーションのリスクを軽減します。
  • 前もって滅菌した袋に1個または10個を詰めています。
  • 使用前にガラス棒を曲げたり、ガラスや金属のスプレッダーを冷ましたりする時間は不要です。
法的情報
Lazy-L Spreader is a trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
コンピテントセルの増殖とその形質転換(DNAの取込み)の一般的なプロトコル。