Merck
P7582
Sigma-Aldrich
N末端FLAG-BAP融合タンパク質
別名:
Amino-terminal Fusion Protein, BAP Fusion Protein, FLAG-BAP Fusion Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
形状
liquid
分子量
~49 kDa
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アミノ末端FLAG-BAP融合タンパク質は、E. Coli 細菌アルカリホスファターゼ(BAP)のアミノ酸467個を持つN末端FLAG融合タンパク質で、分子量計算値は49.3 kDaです。N末端FLAG-BAP融合タンパク質は、電気泳動条件により、SDS-PAGEで45~55 kDaの範囲のバンドとして移動します。−FLAG-BAP融合タンパク質は、バイオテクノロジー分野で使用されており、また組換え融合タンパク質のスクリーニングに使用されています。
アミノ末端FLAG-BAP融合タンパク質は、ウエスタンブロット法、免疫沈降法、ELISA、電子顕微鏡検査法およびFACSなどのアプリケーションにおける抗FLAG M1およびM2モノクローナル抗体の機能完全性を確認するために使用されるコントロールタンパク質です。
アプリケーション
アミノ末端FLAG-BAP融合タンパク質は、オステオポンチンを定量する酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)で、またウエスタンブロッティングベースのFlag-Wnt8ならびにDrosophila melanogaster転写因子インタラクトームの定量において、標準物質として使用されています。
製品の詳細については、メルクのFLAG®アプリケーションポータルをご覧ください。
その他情報
コントロ-ルタンパク質
物理的形状
タンパク質は10 mM Tris、120 mM NaCl、
0.05 mM ZnCl2、50%グリセロール( pH 8.0)で供給されます。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG-BAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P7582-50UG-KC:
P7582-.1MG-KC:
P7582-25UG-KC:
P7582-.1MG:
P7582-BULK:
P7582-VAR:
P7582-40UG:
P7582-VAR-N:
P7582-50UG:
P7582-100UG:
P7582-40UG-KC:
P7582-25UG:
P7582-BULK-N:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Exploring the separation power of mixed-modal resins for purification of recombinant osteopontin from clarified Escherichia coli lysates
Guo S, et al.
Biotechnology Progress, 35(1), e2722-e2722 (2019)
BAP-fusion: A versatile molecular probe for biotechnology research
Biotechnology: Research, Technology and Applications, 327-345 (2008)
A Comprehensive Drosophila melanogaster Transcription Factor Interactome
Shokri L, et al.
Cell Reports, 27(3), 955-970 (2019)
Noggin4 is a long-range inhibitor of Wnt8 signalling that regulates head development in Xenopus laevis
Eroshkin FM, et al.
Scientific Reports, 6, 23049-23049 (2016)
Daniela Castiglia et al.
Biotechnology for biofuels, 9, 154-154 (2016-07-28)
Biofuels production from plant biomasses is a complex multi-step process with important economic burdens. Several biotechnological approaches have been pursued to reduce biofuels production costs. The aim of the present study was to explore the production in tobacco plastome of
資料
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
イムノブロッティング(ウェスタンブロット転写法)は現代のプロテオミクス研究において一般的な手法です。
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
プロトコル
M2モノクローナル抗体4%アガロースアフィニティーゲルを使用したFLAG®融合タンパク質の免疫沈降(IP)のためのプロトコル
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
関連コンテンツ
イオン交換、サイズ排除、タンパク質アフィニティークロマトグラフィーなどの方法を用いた組換えタンパク質精製のためのタンパク質精製技術、試薬、プロトコル
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
基礎研究および治療法とワクチン生産のサポートのための大腸菌、昆虫、酵母、および哺乳類の発現システムで組換えタンパク質を発現させるためのタンパク質発現技術。