不純物
~5% tyrosine
mp
210 °C (dec.) (lit.)
溶解性
dilute aqueous acid: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI Key
UQTZMGFTRHFAAM-ZETCQYMHSA-N
遺伝子情報
human ... TH(7054)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I8250-5G:4548173991054
I8250-BULK:
I8250-VAR:
I8250-25G:4548173991047
I8250-1G:4548173991030