Merck
CLS430909
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
1.5 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ attached screw cap, w/ 0-ring, sterile, natural, 500/cs
別名:
マイクロ遠心チューブ, マイクロ遠心チューブ(スクリューキャップ付), 遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
製品CLS430909は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
詳細
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
無菌性
sterile
特徴
self-standing: no conical bottom
包装
pack of 50
case of 500
メーカー/製品名
Corning 430909
パラメーター
20000 × g max. RCF
キャップ直径
12.7 mm
キャパシティ
1.5 mL
チューブ外径
10.7 mm
natural
フィッティング
cap (screw cap)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 1.5 mLのポリプロピレン製マイクロ遠心チューブには、確実に気密密封するスクリューキャップがあります。
  • シリコーンOリングで付けたキャップ
  • 最大RCF耐力:20,000×g
  • 滅菌
Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight, secure seal.
  • Maximum RCF is 20,000
  • No marking spot
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.
すべて表示