B9146
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル β-D-ガラクトピラノシド
≥98%, powder, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
別名:
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル β-D-ガラクトシド, BCIG, X-Gal
サイズを選択してください
¥4,900
出荷予定日2025年5月04日
サイズを選択してください
About This Item
¥4,900
出荷予定日2025年5月04日
おすすめの製品
製品名
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル β-D-ガラクトピラノシド, ≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
溶解性
DMF: methanol (1:1): soluble 50 mg/mL
適合性
suitable for identification of lac+ bacterial colonies
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
再構成
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B9146-100MG:
B9146-500MG:
B9146-10MG:
B9146-BULK:
B9146-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
コンピテントセルの増殖とその形質転換(DNAの取込み)の一般的なプロトコル。
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
Transformation is the process by which exogenous DNA is introduced into a cell, resulting in a heritable change or genetic modification. This was first reported in Streptococcus pneumoniae by Griffith in 1928. Transforming principle of DNA was demonstrated by Avery et al. in 1944.
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
プロトコル
Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.
酵母は成長が速く、細胞が分散しているため、真核生物の研究に適したモデル生物と考えられています。
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.