テクニック
electrophoresis: suitable
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for nucleic acid electrophoresis
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI Key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロモフェノールブルーはpH指示薬であり、強い青色を呈する色素です。 アガロースまたはポリアクリルアミドゲル電気泳動において、追跡用色素としてよく使用されます。 ブロモフェノールブルーはわずかに負電荷を帯びており、DNAと同じ方向に移動するため、使用者はゲルの中を移動する分子の進行を観察することができます。 移動速度はゲル組成によって異なります。
アプリケーション
アガロ-スゲル・ポリアクリルアミドゲル電気泳動における核酸・タンパク質のトラッキング色素です。
ブロモフェノールブルーナトリウム塩は、タンパク質試料をウェスタンブロッティング分析用に調製する際に用いられています。また、解剖時に消化管を見えやすくするために、ショウジョウバエの餌に使用されています。
再構成
0.015%ブロモフェノールブルーを含む標準処方によって、6× ゲル添加液を作成することができます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B5525-VAR:
B5525-25G:
B5525-EW:
B5525-BULK:
B5525-10G:
B5525-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Modified murine intracranial aneurysm model: aneurysm formation and rupture by elastase and hypertension.
Journal of Neurointerventional Surgery, doi:10-doi:10 (2013)
Frontiers in neurology, 11, 606919-606919 (2021-02-02)
Epilepsy is among the most common serious neurological disorders and affects around 50 million people worldwide, 80% of which live in developing countries. Despite the introduction of several new Anti-Epileptic Drugs (AEDs) in the last two decades, one third of
Advances in physiology education, 35(4), 384-392 (2011-12-06)
Invertebrate model organisms are powerful systems for uncovering conserved principles of animal biology. Despite widespread use in scientific communities, invertebrate research is often severely undervalued by laypeople. Here, we present a set of simple, inexpensive public outreach exercises aimed at
Multidimensional proteomic analysis of proteolytic pathways involved in cell cycle control.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 241, 235-245 (2004-02-19)
EMBO reports, 21(8), e49583-e49583 (2020-07-11)
The age-associated decline of adult stem cell function is closely related to the decline in tissue function and age-related diseases. However, the underlying mechanisms that ultimately lead to the observed functional decline of stem cells still remain largely unexplored. This