表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 μg | カートの在庫状況を確認する | ¥71,000 |
0.1 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥71,300 |
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105335
¥71,000
カートの在庫状況を確認する
Application
123 bp DNA Ladder has been used as a size marker in random amplified polymorphic DNA-polymerase chain reaction (PCR) analysis. It has also been used as a molecular marker in gel electrophoresis.[1]
Other Notes
10mM Tris-HCl(pH 7.5), 0.1mM EDTA, 50mM NaClで調製した溶液。
123~4182 bpの35断片が含まれています。
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 1.5%.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available