Merck
96317
Sigma-Aldrich
6-クロロ-3-インドリル α-D-ガラクトピラノシド
≥98.0% (HPLC), powder
別名:
α-Gal, サケ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥17,900
100 MG
¥59,900
¥17,900
出荷予定日2025年6月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥17,900
100 MG
¥59,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16ClNO6
CAS番号:
分子量:
329.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
¥17,900
出荷予定日2025年6月02日
製品名
6-クロロ-3-インドリル α-D-ガラクトピラノシド, ≥98.0% (HPLC)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-6-1-2-7-8(3-6)16-4-9(7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI Key
OQWBAXBVBGNSPW-HTOAHKCRSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96317-100MG-F:
96317-25MG-F:
96317-BULK-F:
96317-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)