Merck
96193
Sigma-Aldrich
5-Cyclohexylpentyl β-D-maltoside
≥98.0% (TLC)
別名:
CYMAL®-5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H42O11
CAS番号:
分子量:
494.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
non-ionic
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +51±4°, c = 0.5% in methanol
分子量
micellar average mol wt 32,600
凝集数
66
テクニック
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
CMC
2.4-5 mM (20-25°C)
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCC3CCCCC3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H42O11/c24-11-14-16(26)17(27)19(29)23(32-14)34-21-15(12-25)33-22(20(30)18(21)28)31-10-6-2-5-9-13-7-3-1-4-8-13/h13-30H,1-12H2/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
InChI Key
RVTGFZGNOSKUDA-ZNGNCRBCSA-N
アプリケーション
ネイティブ構造の膜結合タンパク質の精製や結晶化に用いられる界面活性剤です。相当する直鎖構造のアナログ(C23)よりもCMC(臨界ミセル濃度)が高くより疎水性です[1]
法的情報
本製品は、Anatraceが保有する米国または米国外の特許によって保護されています®。本製品を購入しても、ライセンスは譲渡されません。
CYMAL is a registered trademark of Affymetrix, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96193-1G-F:
96193-VAR-F:
96193-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Ostermeier et al.
Current opinion in structural biology, 7(5), 697-701 (1997-11-05)
Five new membrane protein structures have been determined since 1995 using X-ray crystallography: bacterial light-harvesting complex; bacterial and mitochondrial cytochrome c oxidases; mitochondrial bc1 complex; and alpha-hemolysin. These successes are partly based on advances in the crystallization procedures for integral