由来生物
synthetic
アッセイ
~95% (HPLC)
形状
liquid
品質
concentrate (~50% (w/w) in peanut oil)
比活性
~1500 U/mg
含みます
DL-α-tocopherol as stabilizer
色
yellow to very dark yellow
mp
57-58 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChI Key
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
その他情報
注意
単位の定義
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
95140-BULK:
95140-VAR:
95140-100G:
95140-25G:
試験成績書(COA)