Merck
94206
Sigma-Aldrich
ウンデシルβ-D-マルトシド
≥99.0% (TLC)
別名:
ウンデシルβ-D-マルトピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H44O11
CAS番号:
分子量:
496.59
Beilstein:
9372606
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
non-ionic
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +49.0±2.0°, c = 2% in H2O
分子量
496.59 g/mol
CMC
0.59 mM (20-25°C)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCCCCCCC)O[C@@H]2CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H44O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-31-22-20(30)18(28)21(15(13-25)33-22)34-23-19(29)17(27)16(26)14(12-24)32-23/h14-30H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
InChI Key
UYEMNFYVTFDKRG-ZNGNCRBCSA-N
アプリケーション
Detergent for the purification, extraction and solubilization of membrane-bound proteins in the native structure. It increases solubilization by dissociating aggregates and is easily removed by dialysis.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94206-BULK:
94206-250MG:
94206-VAR:
94206-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ostermeier, C., et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 105476-105476 (1997)