Merck
93773
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
viscosity 250-450 mPa.s (25 °C)
別名:
ポリエチレングリコールソルビタンモノラウラート, ポリオキシエチレンソルビタンモノラウラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥7,140
1 KG
¥21,300
¥7,140
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥7,140
1 KG
¥21,300
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.21
¥7,140
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
non-ionic
フォーム
viscous liquid
分子量
~1228
テクニック
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
n20/D 1.471
粘度
250-450 mPa.s(25 °C)
HLB値
16.7±1.0
密度
1.11 g/mL at 20 °C
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tween®20は、ポリソルベートファミリーに属するポリオキシエチレンソルビトールエステルです。20のエチレンオキシドユニット、1分子のソルビトール、および主要な脂肪酸として1分子のラウリン酸を想定した、分子量1,225ダルトンの非イオン性洗剤です。エチレンオキシドサブユニットは、界面活性剤の親水性の要因となり、炭化水素鎖は疎水性環境を提供します。ソルビトールは、エチレンオキシドポリマーが結合する骨格環を形成します。[1]
アプリケーション
Tween® 20は、いくつかの生化学アプリケーションで広く使用されています。次の用途に使用されています:
  • 安定な水中油エマルジョンの作成のための乳化剤として[2]
  • 周辺タンパク質除去のための、膜の前抽出(膜結合タンパク質の抽出には2%を使用)[3]
  • 通常濃度0.05%~1%での、膜イムノアッセイのためのブロッキング試薬として[4][5][6]
  • 0.005~0.5%濃度での、哺乳類細胞の溶解
  • in situハイブリダイゼーションの前に組織を再水和するため[7]
非イオン界面活性剤です。
生物化学的/生理学的作用
界面活性剤として機能するTween® 20は、非水溶性物質の疎水性成分と結合することによって作用することにより、これらを親水性にする可能性があります。
特徴および利点
  • タンパク質精製とDNAおよびRNA抽出に適している
  • 哺乳類細胞培養に適している
  • 研究用途のための高純度製品
注意
保存中に濁りを生じることがありますが、加熱すると透明になります。
その他情報
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93773-BULK:
93773-1KG:
93773-250G:
93773-10ML-KC:
93773-VAR:
93773-6X1KG:
93773-6X250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enhanced p62 expression triggers concomitant autophagy and apoptosis in a rat chronic spinal cord compression model.
Chen Z, et al.
Molecular Medicine Reports, 9(6), 2091-2096 (2014)
Temporal expression of cytokines and signal transducer and activator of transcription factor 3 activation after neonatal hypoxia/ischemia in mice.
Snapkov I, et al.
Developmental Neuroscience, 35(2-3), 212-225 (2013)
Reynolds JEF
Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 1030-1030 (1993)
The role of formyl peptide receptor 1 (FPR1) in neuroblastoma tumorigenesis.
Snapkov I, et al.
BMC Cancer, 16(1), 490-490 (2016)
Detergents: An Overview.
Neugebauer JM
Methods in Enzymology, 182, 239-253 (1990)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf