詳細
non-ionic
形状
viscous liquid
分子量
~1228
含みます
BHT as antioxidant
不純物
≤0.5 μmol/g Peroxides
≤1.0 μmol/g Carbonyls
≤3.0% water
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point 76 °C
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
調製ノート
WGK
WGK 3
引火点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P6585-100ML:
P6585-BULK:
P6585-VAR:
P6585-10ML:
P6585-5X10ML:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック