スキップする
86265
D-(+)-Talose
≥99.0% (HPLC)
別名:
Aldehydo-D-talose
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥40,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-996-5
Beilstein/REAXYS Number:
1724617
MDL number:
¥40,100
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +21±1°, 3 hr, c = 1% in H2O
color
white
mp
124-127 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-WHZQZERISA-N
Application
D-Talose, a C-2 epimer of galactose, is used as a substrate to identify, differentiate and characterize ribose-5-phosphate isomerase(s) of Clostridia.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
2850059731890210
D-(+)-Talose ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
86265
D-(+)-Talose
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 0.1 g/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
form
crystals
form
powder
form
crystals
form
powder
color
white
color
-
color
white
color
-
mp
124-127 °C
mp
148-150 °C (lit.)
mp
151  °C ((304 °F ))
mp
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
86265-VAR: + 86265-250MG: + 86265-BULK: + 86265-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)