スキップする
P8043
D-プシコース
≥95% (HPLC)
D-Psicose
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
(3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, D-ribo-2-Hexulose
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
208-999-7
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
impurities
≤25% water (Karl Fischer)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m0/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-LFRDXLMFSA-N
General description
D-プシコースは、Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty ratの高血糖の維持および脂肪蓄積の防止により、膵β島を保護し温存します。 [1]
Application
D-プシコースは、D-フルクトースからD-アロースへの生物変換を評価する研究で使用されています。また、メイラード反応生成物の特性および抗酸化活性を調査する研究でも使用されています。 [2]
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
混合アノマ-。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D5899259580D6134
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
crystalline
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星4/5個です。
    Good sample for HPLC
    Came in a convenient vial for easy dilution. Eluted cleanly off our HPLC column with no detectable contaminants. 4 stars because it's pretty expensive despite becoming more widely available and easily produced.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?