Merck
82452
Sigma-Aldrich
プロテアーゼK, Eupergit® C固定化 from Tritirachium album
powder (granular), ≥1500 U/g
別名:
エンドペプチダーゼK, Eupergit® C固定化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
fungus (Tritirachium album)
形状
powder (granular)
比活性
≥1500 U/g
保管温度
2-8°C
詳細
Proteinase K is secreted extracellular medium by mold, Tritirachium album. It hydrolyses keratin and shows substrate specificity similar to serine alkaline proteinases.
アプリケーション
Proteinase K, immobilized on Eupergit® C from Tritirachium album has been used:
  • in the protolysis of human serum
  • in the digestion of gruel samples for enzyme linked immune assays (ELISA)
  • in proteolytic stability studies of calcium ion flux inducers
生物化学的/生理学的作用
プロテイナーゼ Kは、脂肪族アミノ酸および芳香族アミノ酸のカルボキシルル基に隣接するペプチド結合を切断することにより、ケラチンを加水分解します
単位の定義
1 Uは、pH 9.0、30°C、1分間で、1 μmolのN-アセチル-L-チロシン-エチルエステル (ATEE) を加水分解する酵素量に相当します。
法的情報
Eupergit is a registered trademark of Röhm GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
82452-BULK:
82452-1G:
82452-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Specificity of proteinase K from Tritirachium album Limber for synthetic peptides
MoriharaKand Tsuzuki, Hiroshige
Agricultural and Biological Chemistry, 39(7), 1489-1492 (1975)
Enterococcus faecium stimulates human neutrophils via the formyl-peptide receptor 2
Bloes DA, et al.
Testing, 7(6), e39910-e39910 (2012)
Isolation and thermal stability studies of two novel serine proteinases from the fungus Tritirachium album Limber
Samal BB, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 13(1), 66-70 (1991)
Isotope dilution ESI-LC-MS/MS for quantification of free and total Nvarepsilon-(1-Carboxymethyl)-l-Lysine and free Nvarepsilon-(1-Carboxyethyl)-l-Lysine: Comparison of total Nvarepsilon-(1-Carboxymethyl)-l-Lysine levels measured with new method to ELISA assay in gruel samples
Tareke E, et al.
Food Chemistry, 141(4), 4253-4259 (2013)
Lysophosphatidic acid cooperates with 1alpha, 25 (OH) 2D3 in stimulating human MG63 osteoblast maturation
Gidley J, et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 80(1-2), 46-61 (2006)