Merck
82305
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – DTT 0.001M solution
別名:
Crystallization solution 39/Kit-No 96827
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
形状
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
密度
1.00 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
82305-10ML-F:
82305-100ML-F:
82305-VAR-F:
82305-BULK-F:
試験成績書(COA)