Merck
80114
Sigma-Aldrich
1,2-ジミリストイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン ナトリウム塩
≥70% (TLC)
別名:
1,2-ジテトラデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン ナトリウム塩, 3-sn-ホスファチジル-L-セリン, ジミリストイル ナトリウム塩, DMPS-Na
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H65NNaO10P
CAS番号:
分子量:
701.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
synthetic
アッセイ
≥70% (TLC)
フォーム
powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OC[C@H](N)C(O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H66NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(36)42-27-30(28-43-46(40,41)44-29-31(35)34(38)39)45-33(37)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h30-31H,3-29,35H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41);/q;+1/p-1/t30-,31+;/m1./s1
InChI Key
QSHQBWBFNCFHLO-MFABWLECSA-M
アプリケーション
ダイゼインが細胞膜に及ぼす作用は、 ダイゼインにより広範に凝集する合成リポソームの研究によりモデル化されました。DMPSは、主相転移温度以下では凝集するが、それ以上では凝集しない飽和脂肪酸リポソームのモデルを形成しました。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
80114-VAR:
80114-BULK:
80114-500MG:
80114-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elżbieta Gryz et al.
International journal of molecular sciences, 20(12) (2019-06-27)
 Mono-saturated polyprenols (dolichols) have been found in almost all Eukaryotic cells, however, dolichols containing additional saturated bonds at the ω-end, have been identified in A.fumigatus and A.niger. Here we confirm using an LC-ESI-QTOF-MS analysis, that poly-saturated dolichols are abundant in