Merck
76508
Sigma-Aldrich
Atto 647Nタンパク質標識キット
BioReagent, suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
蛍光検出
λex 647 nm; λem 661 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このキットには、5回の標識反応(1回1 mgのタンパク質)と、その後の標識タンパク質の精製を実施するのに十分な量の反応性色素、バッファー、タンパク質精製セットが入っています。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
97875
Atto 647
NTA - Atto 488 BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (sum of isomers, HPCE)
Supelco
39625
NTA - Atto 488
Bryant L Doss et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(23), 12817-12825 (2020-05-24)
Morphogenesis, tumor formation, and wound healing are regulated by tissue rigidity. Focal adhesion behavior is locally regulated by stiffness; however, how cells globally adapt, detect, and respond to rigidity remains unknown. Here, we studied the interplay between the rheological properties
Alexandra Grubman et al.
Nature communications, 12(1), 3015-3015 (2021-05-23)
The role of microglia cells in Alzheimer's disease (AD) is well recognized, however their molecular and functional diversity remain unclear. Here, we isolated amyloid plaque-containing (using labelling with methoxy-XO4, XO4+) and non-containing (XO4-) microglia from an AD mouse model. Transcriptomics
Anne Chalumeau et al.
Bio-protocol, 11(2), e3899-e3899 (2021-03-19)
β-hemoglobinopathies are severe genetic disorders characterized either by the abnormal synthesis of the adult β-globin chains of the hemoglobin (Hb) tetramer (βS-globin chains) in sickle cell disease (SCD) or by the reduced β-globin production in β-thalassemia. The identification and quantification
Shiqiong Hu et al.
Molecular biology of the cell, 30(16), 2025-2036 (2019-06-20)
Contractile arrays of actin and myosin II filaments drive many essential processes in nonmuscle cells, including migration and adhesion. Sequential organization of actin and myosin along one dimension is followed by expansion into a two-dimensional network of parallel actomyosin fibers
Direct observation of the nanoscale dynamics of membrane lipids in a living cell. Nature.
Eggeling, C.; et al.
Nature, 457, 1159-1162 (2009)
資料
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.