Merck
51146
Sigma-Aldrich
Atto 550タンパク質標識キット
BioReagent, suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
蛍光検出
λex 544 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このキットには、5回の標識反応(1回あたり1 mgのタンパク質)と、その後の標識タンパク質の精製を実施するのに十分な量の反応性色素、バッファー、タンパク質精製セットが入っています。
アプリケーション
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 550, which is similar to Cy3, may be useful in applications such as fluorescence resonance energy transfer (FRET) and as a tag for molecules such as secondary antibodies. Atto 550 Protein Labeling Kit contains Atto 550 succinimidyl ester which enables conjugation of Atto 550 to the primary amino groups of the proteins and other molecules.
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andrew H J Salmon et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 23(8), 1339-1350 (2012-07-17)
Patients with albuminuria and CKD frequently have vascular dysfunction but the underlying mechanisms remain unclear. Because the endothelial surface layer, a meshwork of surface-bound and loosely adherent glycosaminoglycans and proteoglycans, modulates vascular function, its loss could contribute to both renal
Yixiong Wang et al.
Nature communications, 13(1), 3794-3794 (2022-07-02)
The DEAD box protein DDX1, previously associated with 3'-end RNA processing and DNA repair, forms large aggregates in the cytoplasm of early mouse embryos. Ddx1 knockout causes stalling of embryos at the 2-4 cell stages. Here, we identify a DDX1-containing
Smart-aggregation imaging for single molecule localization with SPAD cameras.
Gyongy, I.; et al.
arXiv (2016)
Antibody transfection into neurons as a tool to study disease pathogenesis.
Douglas JN, Gardner LA, et al.
Journal of Visualized Experiments, 26, 4154-4154 (2012)
Michel Frigoli et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(33), 8319-8330 (2009-07-04)
Core-shell type dual fluorescent nanoparticles (NPs) in the 16 nm diameter range with a selective ligand (cyclam) attached to the surface and two fluorophores--9,10-diphenyl-anthracene (donor, D) and pyrromethene PM 567 (acceptor, A)--embedded within the polymer core were synthesized and their
資料
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.