Merck
04507
Supelco
Atto 647N
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥37,000
¥37,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥37,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171501
NACRES:
NA.32
¥37,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV吸収
λ: 640.0-646.0 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
検出方法
fluorometric
保管温度
−20°C
アプリケーション
Atto 647Nは、吸収が強く、蛍光量子収率(65%)に優れ、光安定性が高く、耐オゾン性に優れ、溶解度に優れ、三重項形成のほとんどみられない優れた赤色蛍光色素です。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
04507-1MG-BULK-F:
04507-1MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
NTA - Atto 488 BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (sum of isomers, HPCE)
Supelco
39625
NTA - Atto 488
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
42424
Atto 550
Supelco
Supelco
94159
NTA - Atto 550
S E D Webb et al.
Optics express, 16(25), 20258-20265 (2008-12-10)
We combine single molecule fluorescence orientation imaging with single-pair fluorescence resonance energy transfer microscopy, using a total internal reflection microscope. We show how angles and FRET efficiencies can be determined for membrane proteins at the single molecule level and provide
Marina I Giannotti et al.
Biomacromolecules, 12(7), 2524-2533 (2011-05-25)
Nanopharmaceutics composed of a carrier and a protein have the potential to improve the activity of therapeutical proteins. Therapy for lysosomal diseases is limited by the lack of effective protein delivery systems that allow the controlled release of specific proteins
Harpreet Singh et al.
Mitochondrion, 12(2), 230-236 (2011-10-11)
The visualization and quantification of mitochondria-associated proteins with high power microscopy methods is of particular interest to investigate protein architecture in this organelle. We report the usage of a custom-made STimulated Emission Depletion (STED) fluorescence nanoscope with ~30nm lateral resolution
STED microscopy to monitor agglomeration of silica particles inside A549 cells.
Schubbe, S., et al.
Advanced Engineering Materials, 12, 417-422 (2010)
A novel nanoscopic tool by combining AFM with STED microscopy.
Harke, B., et al.
Optical Nanoscopy, 1, 3-3 (2012)
資料
Significant improvement of single molecule tracking by using superior fluorescent NTA-Atto 647N conjugate
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
蛍光寿命測定には、蛍光強度に基づく測定法にない利点があります。応用例として、蛍光寿命分析、蛍光寿命センシングおよび蛍光寿命イメージング(FLI)が挙げられます。