Merck
74576
Sigma-Aldrich
1,2-ジエルコイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン
≥98% (TLC)
別名:
1,2-Di(cis-13-ドコセノイル)-sn-glycero-3-ホスホエタノールアミン, DEPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H94NO8P
CAS番号:
分子量:
856.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
アッセイ
≥98% (TLC)
≥98% (as erucic acid)
形状
powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C49H94NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-48(51)55-45-47(46-57-59(53,54)56-44-43-50)58-49(52)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,47H,3-16,21-46,50H2,1-2H3,(H,53,54)/b19-17-,20-18-/t47-/m1/s1
InChI Key
VBZSMBBOZFITID-FRWASNMLSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>392.0 °F
引火点(℃)
> 200 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74576-100MG:
74576-1G:
74576-BULK:
74576-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Boris Tenchov et al.
Chemistry and physics of lipids, 208, 65-74 (2017-10-07)
The non-lamellar phases formed by membrane lipids in diluted aqueous dispersions are mainly represented by the inverted hexagonal phase, HII, and phases of cubic symmetry, among them the bicontinuous cubic phases Pn3m (Q224), Im3m (Q229) and Ia3d (Q230). Here we