Merck
71776
Sigma-Aldrich
N-(+)-Biotinyl-3-aminopropylammonium trifluoroacetate
≥97.0% (HPLC)
別名:
N-(3-Aminopropyl)biotinamide trifluoroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24N4O2S · C2HF3O2
CAS番号:
分子量:
414.44
Beilstein:
8665808
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C13H24N4O2S.C2HF3O2/c14-6-3-7-15-11(18)5-2-1-4-10-12-9(8-20-10)16-13(19)17-12;3-2(4,5)1(6)7/h9-10,12H,1-8,14H2,(H,15,18)(H2,16,17,19);(H,6,7)/t9-,10-,12-;/m0./s1
InChI Key
XIFKYHZIURRTHB-SVMJMOIZSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Novel reagent for labeling of electrophilic derivatives with biotin
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71776-100MG-F:
71776-500MG-F:
71776-BULK-F:
71776-VAR-F:
71776-25MG-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. Boudi et al.
Synthetic Communications, 29, 3137-3137 (1999)