安全性情報
70114
Sigma-Aldrich
Sodium cacodylate pH 6.5; 0.1M – Sodium acetate 1.4M solution
別名:
Crystallization solution 07/Kit-No 82009
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.26
フォーム
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
密度
1.06 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
70114-10ML-F:4548173301785
70114-BULK-F:
70114-100ML-F:4548173301778
70114-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)