Merck
67627
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 20 mM – HEPES Buffer pH 7.0; 50 mM – tert-Butanol 40% solution
別名:
Crystallization solution 23/Kit-No 18839
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
pH
7.0±0.2 ( in neat)
密度
1.37 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3