Merck
56449C
SAFC
最小必須培地、ジョクリック改変
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without calcium chloride, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
医薬品製造
別名:
イーグル最少必須培地, MEM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 L
¥71,300
¥71,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 L
¥71,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.71
¥71,300
Check Cart for Availability
詳細
for research or for further manufacturing use
品質水準
フォーム
dry powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.620 mg/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
数量
培地1 Lあたり粉末 11.0 gが含まれる組成になっています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
56449C-50L:
56449C-BIBC:
56449C-25KG:
56449CLF1-BIBC:
56449C-100L:
56449C-BG:
56449C-10L:
56449C-PROC:
56449C-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ping Ye et al.
BMC cell biology, 10, 2-2 (2009-01-14)
Control of intercellular penetration of microbial products is critical for the barrier function of oral epithelia. We demonstrated that CD24 is selectively and strongly expressed in the cells of the epithelial attachment to the tooth and the epithelial lining of