Merck
56436C
SAFC
ダルベッコ改変イーグル培地/High Modified
with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without phenol red, without sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
医薬品製造
別名:
ダルベッコ改変イーグル培地(高グルコース), DME, DMEM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.71
詳細
for research or for further manufacturing use
品質水準
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
phenol red: no
L-glutamine: yes
glucose: high
sodium pyruvate: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)は、イーグル基礎培地(BME)を改変したもので、4倍濃度のアミノ酸とビタミンが含まれています。オリジナルの処方には、グルコース1000 mg/Lが含まれ、胚性マウス細胞の培養に使用されていました。それ以降、マウス、ニワトリの細胞のほか、様々な正常細胞やトランスフォーム細胞の初代培養をサポートするために幾通りかの方法で改変が行われてきました。これらの培地は、L-グルタミンとピルビン酸ナトリウムの組み合わせがそれぞれに異なります。また、グルコース濃度が4500 mg/Lまで引き上げられたことから、「DMEM/High」と命名されました。
ダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)は、イーグル基礎培地(BME)を改変したもので、4倍濃度のアミノ酸とビタミンが含まれています。オリジナルの処方には、ブドウ糖1000 mg/Lが含まれ、胚性マウス細胞の培養に使用されていました。それ以降、マウス、ニワトリの細胞のほか、様々な正常細胞やトランスフォーム細胞の初代培養をサポートするために幾通りかの方法で改変が行われてきました。また、グルコース濃度が4500 mg/Lまで引き上げられたことから、「DMEM/High」と命名されました。
数量
Formulated to contain 13.4 grams of powder per liter of medium.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
56436C-10L:
56436C-100L:
56436C-PROC:
56436C-5L:
56436C-BG:
56436C-25KG:
56436C-50L:
56436CLF1-BIBC:
56436C-BIBC:
56436C-1L:
試験成績書(COA)