Merck
52442
Sigma-Aldrich
モナシン
≥97.0% (HPLC)
別名:
(3S,3aR,9aR)-3-ヘキサノイル-9a-メチル-6-((E)-プロペニル)-3a,4,8,9a-テトラヒドロ-3H-フロ[3,2-g]イソクロメン-2,9-ジオン, (3S,3aR,9aR)-3a,4,8,9a-テトラヒドロ-9a-メチル-3-(1-オキソヘキシル)-6-(1E)-1-プロペニル-2H-フロ[3,2-g][2]ベンゾピラン-2,9(3H)-ジオン, モナスコフラビン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥75,300
¥75,300
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥75,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O5
CAS番号:
分子量:
358.43
Beilstein:
51355
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥75,300
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC3=C(COC(\C=C\C)=C3)C(=O)[C@]2(C)OC1=O
InChI
1S/C21H26O5/c1-4-6-7-9-17(22)18-16-11-13-10-14(8-5-2)25-12-15(13)19(23)21(16,3)26-20(18)24/h5,8,10,16,18H,4,6-7,9,11-12H2,1-3H3/b8-5+/t16-,18+,21-/m1/s1
InChI Key
XXKNHBAFFJINCK-RVEJDSBJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モナシンは赤カビ米に含まれる主要な黄色色素の一つです。構造的にアンカフラビンに類似しています。
アプリケーション
モナシンは、4T1乳がん細胞の治療や、腫瘍細胞のアノイキス(anoikis)および増殖予防に対する効果の試験に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
モナシンは、Monascus pilosus発酵米(赤麹米)抽出物中のアザフィロノイド色素の一つです。 化学物質やUVでイニシエートされ、ホルボールにより促進されたマウスの皮膚腫瘍を指標として測定した発がんの強力なインヒビターです。
モナシン(MS)は糖尿病ラットおよび線虫に対して、それぞれ抗糖尿病薬および抗酸化薬の作用を示し、高血糖抑制、組織保護、熱耐性を付与します。また、抗腫瘍活性を示し、アルツハイマー病に関連するタウ蛋白の凝集を阻害します。モナシンは、高脂血症ハムスターモデルにおいて高比重リポ蛋白コレステロール(HDL-C)値をアップレギュレートし、脂質低下作用を示します。また、肝保護作用を有する可能性もあります。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
52442-VAR:
52442-1MG:
52442-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qiuyu Lin et al.
Neuroreport, 31(9), 637-643 (2020-05-20)
Increasing evidence verified that oxidative stress and neuroinflammatory response exacerbates motor deficits and increases neuronal loss in several rodent models of Parkinson's disease. In the present study, we explore the neuroprotective effects of monascin in a rotenone-induced Parkinson's disease model
Yeu-Ching Shi et al.
Free radical biology & medicine, 52(1), 109-117 (2011-11-02)
Monascin is a major yellow compound from red mold dioscorea. We investigated monascin to test whether this compound acts as an antidiabetic and antioxidative stress agent in diabetic rats and Caenorhabditis elegans. The mechanisms by which monascin exerts its action
S L Gartner et al.
Thymus, 19(2), 117-126 (1992-03-01)
We examined the effect of various carbohydrates on the proliferative response of murine thymocytes to cytokines. The monosaccharide, D-mannose (4-10 mM), significantly inhibited thymocyte proliferation induced by recombinant interleukin-1 (rIL-1). Mannose also inhibited the proliferation response to native, human IL-1.
Malignant melanoma.
World journal of surgery, 16(2), 155-286 (1992-03-01)
[Symposium "Mechanisms of allergic inflammation". 2d Meeting of the Professional Society of the ADF: Immunologic mechanisms of inflammatory skin diseases. 21-23 February 1992, Freiburg i. Br].
W Czech
Der Hautarzt; Zeitschrift fur Dermatologie, Venerologie, und verwandte Gebiete, 43(11), 743-744 (1992-11-01)