由来生物
rabbit blood
品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
包装
vial of 0.1 mL (concentrate (485A-14))
vial of 0.1 mL (concentrate (485A-14-RUO) Research Use Only)
vial of 0.5 mL (concentrate (485A-15))
vial of 1.0 mL (concentrate (485A-16))
vial of 1.0 mL (concentrate (485A-16-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (concentrate (485A-17-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (pre-dilute ready-to-use (485A-17))
vial of 7.0 mL (concentrate (485A-18-RUO) Research Use Only)
vial of 7.0 mL (pre-dilute ready-to-use (485A-18))
メーカー/製品名
Cell Marque®
テクニック
immunocytochemistry: suitable (formalin-fixed, paraffin-embedded sections 1:50-1:50 (concentrated))
アイソタイプ
IgG
コントロール
astrocytoma, brain, glioblastoma, oligodendroglioma
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
nuclear
詳細
品質
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
物理的形状
調製ノート
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
485A-14:
485A-17:
485A-17-RUO:
485A-14-RUO:
485A-15:
485A-11:
485A-12:
485A-18:
485A-13:
485A-16:
485A-18-RUO:
485A-16-RUO:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)