安全性情報
4370280
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagent Application Kit - Plasma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.24
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Contains sufficient reaction solutions and iTRAQ® Reagents 114, 115, 116 and 117 for 8 duplex or four 4-plex experiments based on 50 μg of protein per sample.
アプリケーション
This iTRAQ application kit for plasma provides iTRAQ reagents and protocol targeted specifically for plasma workflows. Cysteine blocking reagent is not included. Trypsin is sold separately.
アナリシスノート
To view the Protocol for the iTRAQ Reagents Application Kit - Plasma, please visit this Protocol link.
法的情報
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)