安全性情報
42922
Sigma-Aldrich
ポリスチレンベースの微粒子、暗赤色
size: 3 μm
別名:
PS由来のラテックスビーズ、暗赤色
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥56,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.25
¥56,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
aqueous suspension
クロスリンク
2 % cross-linked
濃度
5% (solids)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Micro particles based on polystyrene, dark red, has been used as a blood-mimicking fluid suspension in the Doppler flowmetry/velocimetry approach.[1][2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
42922-5ML-BULK-F:
42922-VAR-F:
42922-BULK-F:
42922-5ML-F:
42922-10ML-F:
42922-10ML-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acoustic resolution photoacoustic Doppler flowmetry: practical considerations for obtaining accurate measurements of blood flow.
Brunker J and Beard P
SPIE Proc. (2014)
Acoustic resolution photoacoustic Doppler velocimetry in blood-mimicking fluids.
Brunker J and Beard P
Scientific Reports, 6, 20902-20902 (2016)