スキップする
39705
D-Glyceraldehyde 3-phosphate 溶液
8-13 mg/mL in H2O
別名:
(2R)-2-ヒドロキシ-3-ホスホノオキシプロパナール, D-GAP, トリオースリン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
出荷予測2026年8月31日from市川市大町368
¥61,800
5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥230,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C3H7O6P
CAS番号:
分子量:
170.06
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725007
¥61,800
出荷予測2026年8月31日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥97.0% (TLC)
Quality Segment
form
solution
concentration
8-13 mg/mL in H2O
color
colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](COP(O)(O)=O)C=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
LXJXRIRHZLFYRP-VKHMYHEASA-N
Application
  • d-グリセルアルデヒド 3-リン酸を使用した酵素アッセイの開発:解糖経路を含む酵素アッセイ、特に細胞エネルギー生産と代謝障害を理解する上で重要な役割を果たすグリセルアルデヒド 3-リン酸デヒドロゲナーゼ活性の評価において重要な試薬であることが実証されています(Li et al., 2022)。
Biochem/physiol Actions
エネルギー代謝に関与する重要な物質。別の代謝プロセスや代謝経路をとつなげる重要な節点です。トリオースリン酸代謝は、解糖、ペントースリン酸経路、糖新生、および脂質代謝などの多数の代謝経路と関連しており、恒常性維持にも関与しています。トリオースリン酸の代謝異常は、トリオースリン酸イソメラーゼ欠乏症、高血糖症、および糖尿病性腎症など多くの病態生理学的プロセスと関連している可能性があります。レビューと文献の引用はこちら。
Other Notes
お客様の研究に対するメルクの多様な単糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
69312G777249800
description
8-13 mg/mL in H2O
description
≥95% (TLC), 8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
description
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
description
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless
color
-
color
colorless
color
-
concentration
8-13 mg/mL in H2O
concentration
8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
concentration
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
concentration
-
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
39705-1ML: + 39705-BULK: + 39705-VAR: + 39705-5ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)