Merck
36297
Sigma-Aldrich
Bimane amine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
別名:
3-Aminomethyl-2,5,6-trimethyl-1H,7H-pyrazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione, Aminobimane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N3O2
CAS番号:
分子量:
207.23
Beilstein:
4186574
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.0% (HPCE)
形状
solid
蛍光検出
λex 386 nm; λem 480 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CN)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H13N3O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4,11H2,1-3H3
InChI Key
WLADQYKRYSPMME-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Bimane amine (Aminobimane) may be useful as a fluorescent probe for molecules that react with primary amines.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges