Merck
25591
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-nitrophenyl-β-D-maltotrioside
≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H34ClNO18
CAS番号:
分子量:
659.98
Beilstein:
7899186
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder or crystals
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3CO)Oc4ccc(cc4Cl)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H34ClNO18/c25-8-3-7(26(37)38)1-2-9(8)39-22-18(35)15(32)20(11(5-28)41-22)44-24-19(36)16(33)21(12(6-29)42-24)43-23-17(34)14(31)13(30)10(4-27)40-23/h1-3,10-24,27-36H,4-6H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI Key
KMYYNUOXSFGLNX-KKFBLJMZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
25591-BULK:
25591-VAR:
25591-500MG:
25591-100MG:
試験成績書(COA)