19474
Eriodictyol 7-O-β-D-glucopyranoside
≥99.0% (HPLC)
別名:
(2S)-Eriodictyol 7-O-β-D-glucopyranoside, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavanone 7-β -D-glucopyranoside, Eriodictyol 7-O-glucoside, Miscanthoside
About This Item
おすすめの製品
由来生物
plant leaves (Acer mono)
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
mp
252 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C[C@H](Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H22O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-5,14,16,18-25,27-29H,6-7H2/t14-,16+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
InChI Key
RAFHNDRXYHOLSH-SFTVRKLSSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
19474-VAR:
19474-1MG:
19474-BULK:
19474-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ